Learn More
Methyle4-methoxythiophene-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 172.2 |
| Percent Purity | 97% |