Learn More
Methyle4-(trifluoromethoxy)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10569972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10569972 1 g 1g
10492494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10569972 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00423DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 780-31-4
Formula molecolare C9H7F3O3
Molecular Weight (g/mol) 220.147
Numero MDL MFCD00041006
InChI Key JFFLBWZTJAWGNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737353
IUPAC Name methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle4-(trifluoromethoxy)benzoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CF3OC6H4C(O)OCH3
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 4-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy-, methyl ester, acmc-209pd6, methyl4-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxy-terephthalonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, p-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-trifluoromethoxy-, methyl ester
Peso formulazione 220.15
Percent Purity 97%