Learn More
Methyle4-(trifluoromethyl)nicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10742313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10742313 1 g Amber Glass Bottle 1g
10407632 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10742313 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF03951DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 175204-82-7
Formula molecolare C8H6F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.136
Numero MDL MFCD00101568
InChI Key RFUABQNZKSSKRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775680
IUPAC Name methyl 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 4-trifluoromethyl nicotinate, methyl 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl4-trifluoromethyl nicotinate, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid methyl ester, pubchem23562, methyl 4-trifluoromethylnicotinate, methyl 4-trifluormethylpyridine-3-carboxylate, methyl 4-trifluoromethylpyridin-3-ylcarboxylate
Peso formulazione 205.13
Percent Purity 97%