Learn More
Methyle5-(chlorosulfonyl)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10252792
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10252792 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10304202 1 g Amber Glass Bottle 1g
10682675 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10252792 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00640CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 423768-46-1
Formula molecolare C7H7ClO4S2
Molecular Weight (g/mol) 254.699
Numero MDL MFCD03407367
InChI Key YWBXGHFHMHUSKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 5-chlorosulfonyl-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 5-chlorosulfonyl-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-chlorosulfonyl-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779815
IUPAC Name methyl 5-chlorosulfonyl-4-methylthiophene-2-carboxylate
SMILES CC1=C(SC(=C1)C(=O)OC)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-(chlorosulfonyl)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 254.71
Percent Purity 97%