Learn More
Methyle5-formyl-2-methyl-3-furoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10544984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10544984 5 g Amber Glass Bottle 5g
10495512 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10089391 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10544984 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00666DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 81661-26-9
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.148
Numero MDL MFCD03407372
InChI Key WINMHOHYPKKTEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate, 3-furancarboxylicacid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester, methyl 5-formyl-2-methyl-3-furancarboxylate, 5-formyl-2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779820
IUPAC Name methyl 5-formyl-2-methylfuran-3-carboxylate
SMILES CC1=C(C=C(O1)C=O)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97%