Learn More
Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 206.24 |
| Percent Purity | 97% |