Learn More
Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10337074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10337074 5 g 5g
10055262 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10337074 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07009DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 210963-94-3
Formula molecolare C11H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.245
Numero MDL MFCD05664433
InChI Key OWOKTZZFJFFUKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 6-pyrrolidinonicotinate, methyl 6-1-pyrrolidinyl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1cher, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinoate, methyl 6-pyrrolidin-1-ylnicotinate, methyl 6-pyrrolidinylpyridine-3-carboxylate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate;ethyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2794748
IUPAC Name methyl 6-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N2CCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 97%