Learn More
Methyle6-morpholinonicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10427802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10427802 1 g 1g
10294524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10427802 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17522DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 132546-81-7
Formula molecolare C11H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 222.24
Numero MDL MFCD03783347
InChI Key FFBPRHFKXVNLDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1by02, methyl 6-morpholin-4-ylnicotinate, methyl6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl-nicotinate, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776466
IUPAC Name methyl 6-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyle6-morpholinonicotinate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 97%