Learn More
Methyl cyclopropanecarboxylate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 126715000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2868-37-3 Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità 500g
Codice prodotto. 10005853
  • 305.00€ / 500g
Spedizione stimata
09-02-2021
Identificatori chimici
2868-37-3
100.12
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
76122
COC(=O)C1CC1
C5H8O2
MFCD00001280
methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
methyl cyclopropanecarboxylate
Specifica
Methyl cyclopropanecarboxylate
17°C
Glass bottle
0.98
Colorless
2868-37-3
C5H8O2
MFCD00001280
methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
methyl cyclopropanecarboxylate
76122
Liquid
0.9800g/mL
Authentic
1.4170 to 1.4190
119.0°C (764.0 mmHg)
500g
98%
C3H5CO2CH3
09, I, 3
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
COC(=O)C1CC1
100.12
100.12
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Methyl cyclopropanecarboxylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SDS Documenti