Learn More
Methylene Blue, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15578814 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15578814 25 g Wide Mouth Amber Glass Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15578814 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore Q47303
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 373.90
Numero MDL MFCD00150008
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo C.I. 52015
PubChem CID 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue
IUPAC Name [7-(dimetilammino)fenotiazina-3-ilidene]-dimetil-azanio;cloruro;triidrato
Peso formulazione 373.91
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene blue
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue