Learn More
Methylene Blue, Biological Stain, C.I.52015, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10539000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10539000 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10539000 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/P206/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 190°C
CAS 61-73-4
Formula molecolare C16H18ClN3S
Numero MDL 12111
InChI Key CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Peso formulazione 319.85g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Green
pH 3 to 4.5
Quantità 25 g
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico