Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue hydrate, 96+%, high purity biological stain
Codice prodotto. 10741891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10741891 100 g Glass bottle 100g
10004053 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10741891 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 229801000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122965-43-9
Formula molecolare C16H18ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 319.85
Numero MDL MFCD00150006
InChI Key CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;hydrate
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue hydrate
Punto di fusione 100.0°C to 110.0°C
Contenuto di colorante 96.0 to 103.0% (on dried substance)
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 8.0% to 22.0% (105°C)
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 96+%
Colore Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 319.85
Percent Purity ≥96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue hydrate, Methylene blue