Learn More
Methylene Blue hydrate, pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 414250025
Dettagli aggiuntivi : CAS : 122965-43-9 Peso : 2.55000kg
Quantità 2.5kg
Imballaggio Plastic Bottle
Codice prodotto. 11936931
  • 641.00€ / 2.50kg
In stock, pronto per la spedizione: 1
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Indicator
Specifica
Identificatori chimici
122965-43-9
337.866
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
[7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;hydrate
C16H20ClN3OS
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
16211647
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.O.[Cl-]
Specifica
Methylene Blue hydrate
C16H20ClN3OS
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Authentic
[7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;hydrate
16211647
319.85
≥70% (TiCl3-titration)
Plastic Bottle
Green
122965-43-9
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.O.[Cl-]
337.866
22% max.
Fine Crystalline Powder
Pure
100.0°C to 110.0°C
2.5kg