Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue hydrate, pure
Catalog Number p-4509624
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
122965-43-9
C16H18ClN3S
319.85
MFCD00150006
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
16211647
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
122965-43-9
C16H18ClN3S
319.85
MFCD00150006
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
16211647
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methylene Blue hydrate
Punto di fusione 100.0°C to 110.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;hydrate
Peso formulazione 319.85
Perdita all'essiccatura 22% max.
Percent Purity ≥70% (TiCl3-titration)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenothiazin-5-ium,3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, hydrate, Methylene Blue