Learn More
Methylene Blue Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30136989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136989 5 g 5g
30138008 10 g 10g
18080950 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136989 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2273455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122965-43-9
Formula molecolare C16 H18 Cl N3 S x H2 O
Molecular Weight (g/mol) 319.85
Sinonimo Methylene blue hydrate, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride Hydrate;
IUPAC Name 3-N,3-N,7-N,7-N-tetramethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamine;chloride;hydrate
SMILES O.[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylthioninium chloride hydrate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Peso formulazione 319.85