Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, pure, certified, residual water
Codice prodotto. 10175693 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10175693 100 g Glass bottle 100g
10455081 25 g Glass bottle 25g
10237273 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10175693 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 414241000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Methylene Blue, C16H24ClN3O3S, CAS Number-7220-79-3, Basic Blue 9, 25g, 1.21 to 1.7, Vapor Pressure: Negligible, 27, V,19, 259, CHEBI:6872, Green, 13 (Air - 1.0), 82% min., 200-515-2, 319.85, Pure, Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed. | CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 373.90
Numero MDL MFCD00150008
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue
Punto di fusione 190.0°C
Rapporto di assorbimento 1.21 to 1.7
Contenuto di colorante 82% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 663 to 667nm
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Beilstein 27, V,19, 259
Densità 13 (Air = 1.0)
Indice di Merck 15, 6132
Colore Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Quantità 100 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 319.85
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico