Learn More
Methylene Blue, Redox Indicator, Solid, C.I.52015, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10102010 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10102010 25 g 25g
10010270 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10102010 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4870/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 373.90
Numero MDL MFCD00150008
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 104827
IUPAC Name [7-(dimetilammino)fenotiazina-3-ilidene]-dimetil-azanio;cloruro;triidrato
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Punto di fusione 100°C
Peso formulazione 373.89g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Green
pH 3 to 4.5
Quantità 25 g
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue