Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Soluzione di blu di metilene
Descrizione
Pro-Lab Diagnostics™ Microbiological Stain solutions are manufactured in purpose-designed laboratories to the highest standards using the finest raw materials. Strict quality control and filtering techniques are employed prior to release to ensure that all solutions offer excellent performance characteristics.
Acid-fast organisms, such as Mycobacterium, have wax-like, nearly impermeable cell walls that make them highly resistant to typical microbiological stains. They require staining via either the Ziehl-Neelsen (ZN) method, which requires heating, or the Kinyoun method, which does not. The basic method seen in Gram staining is used: a primary stain is applied, a differentiator removes the stain from non-acid-fast organisms and a counterstain is then applied to identify the decolored organisms.
- Ready-to-use solution in a convenient, economical size
- Acts as a counter-stain for non-acid-fast organisms in the Ziehl-Neelsen or Kinyoun staining method
- Apply only after staining with Carbol Fuchsin and using a differentiator/decolorizer
- Decolorized non-acid-fast cells take up the contrasting blue color for easy detection
Specifica
Specifica
| Tipo di soluzione | Reagente |
| Quantità | 500 ml |
| Certificazione/Conformità | (CE) n. 1907/2006, Allegato II, (UE) n. 453/2010, marchio CE |
| Formato | Liquido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colorazioni di micobatteri acido-resistenti |
| Colore | Blu scuro |
| Composizione | Metanolo |
| Requisiti di stoccaggio | <20 °C |
| Tipo di colore | Colorazione rapida acida |
| Product Type | Methylene Blue |
Sicurezza e movimentazione
- Methylene Blue
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol