Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue trihydrate, 95%, pure
Codice prodotto. 10695172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10695172 250 g Glass bottle 250g
10173030 100 g Glass bottle 100g
10175253 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10695172 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 126752500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Molecular Weight (g/mol) 373.90
Numero MDL MFCD00150008
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
PubChem CID 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue trihydrate
Punto di fusione 100.0°C to 110.0°C
Nota nome 95%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 15% max. (105°C)
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 95%
Beilstein 27, 393
Indice di Merck 15, 6132
Colore Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether
Quantità 250 g
Forma fisica Crystalline Powder With Metal Luster
IUPAC Name 3,7-bis(dimethylamino)-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium trihydrate chloride
Peso formulazione 373.89
Percent Purity 95%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate