Learn More
Methylene Blue Trihydrate, Zinc Free, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11436451 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11436451 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11436451 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219399805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
An ethidium bromide alternative for the visualization of nucleic acids in gels.
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue
Nota nome An ethidium bromide alternative for the visualization of nucleic acids in gels
CAS 61-73-4
Formula molecolare C16H18ClN3S
Sinonimo Methylthionine chloride, C.I. 52015
Colore Dark Blue
Quantità 5 g
InChI Key CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Peso formulazione 373.9
Grado Not Available