Learn More
Methylene Chloride-d2, TRC
Codice prodotto. 30473269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30473269 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3040971G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Formula molecolare C 2H2 Cl2
Quantità 1 g
Sinonimo Dichloromethane D2, Methylene chloride D2, Dichloromethane-d2, Dichlorodideuteriomethane, Dichlorodideuteromethane, Dideuteriodichloromethane, Dideuteriomethylene chloride, Dideuterodichloromethane, Methylene chloride-d2, Methylene-d2 chloride, Methylene-d2 dichloride, d2-Methylene chloride, Methane-d2','dichloro- (6CI,7CI,8CI,9CI), Dichloromethane-d2
InChI Formula InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Peso formulazione 85.9659