Learn More
Methylene Chloride (Pentene Preservative), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10512965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10512965 4 L Bottiglia in vetro 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10512965 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP11864
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-04-2027
Aggiungi al carrello
This solvent is often used in automated synthesis procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Chloride
Punto di fusione -97°C
Nota nome Pentene Preservative
Absorbance 1 max. at 233nm, 0.12 max. at 240nm, 0.01 max. at 254nm
CAS 110-83-8, 513-35-9, 67-56-1, 75-09-2
Colore Colorless
Densità 1.33g/cm³
Quantità 4 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4230 (at 25°C)
Residuo dopo l'evaporazione 1ppm max.
Intervallo percentuale saggio ≥99.9 %
Acido titolabile 0.0003mEq/g max.
Formula molecolare C6H10
Pressione del vapore 20mmHg at 3502°C
Numero UN 1593
Acqua 25ppm max.
Indice di Merck 15, 6135
Sinonimo tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
Punti di ebollizione 39°C
InChI Key HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC=CC1
IUPAC Name cyclohexene
Molecular Weight (g/mol) 82.146
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
Peso formulazione 84.93
Percent Purity ≥99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.