Learn More
Methylene-d2 Chloride, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methylene chloride D2 |
| CAS | 1665-00-5 |
| Formula molecolare | C 2H2 Cl2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Dichloromethane-d2 |
| InChI Formula | InChI=1 S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)Cl |
| IUPAC Name | dichloro(dideuterio)methane |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.94 |
| Peso formulazione | 85.9659 g/mol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?