Learn More
Methylene-d2 Chloride, CDN
Codice prodotto. 30313922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313922 10 g 10g
30313158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313922 Fornitore CDN N. del fornitore CDND005310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Formula molecolare C 2H2 Cl2
Quantità 10 g
Sinonimo Dichloromethane-d2
InChI Formula InChI=1 S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Peso formulazione 85.9659 g/mol
Percent Purity 99.8 atom % D, min 98% Chemical Purity