Learn More
Methylene di-p-phenyl diisocyanate, 98%, flakes
Codice prodotto. 10055700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10055700 100 g Bottiglia in vetro 100g
10371541 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10055700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414281000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-68-8 , 5873-54-1
Formula molecolare C15H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 250.26
Numero MDL MFCD00036131
InChI Key UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
IUPAC Name 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene di-p-phenyl diisocyanate
Nota nome 99.5%
Punto di fusione 40.0°C
Colore White
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 392.0°C
Punto d'infiammabilità 202°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 2.5% max. (2,4′-MDI isomer) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare OCNC6H4CH2C6H4NCO
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.22
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,nitrobenzene
Viscosità 3-6 mPa.s (42°C)
Peso formulazione 250.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylenedi-p-phenyl diisocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.