Learn More
R&D Systems™ α,β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
Codice prodotto. 18084552
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18084552 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18084552 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3209/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.94€
    352.80€ / 10mg
    Risparmia 39.14€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective P2 agonist
P2-purinoceptor agonist. Also shown to inhibit adenylate cyclase (Ki = 0.5 mM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico α, β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
CAS 1343364-54-4
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C11H15N5Na3O12P3
Peso formulazione 571.15
Purezza >98%
Peso molecolare 571.155