Learn More
Methyleneaniline,Trimer, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11447995 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11447995 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11447995 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0521696880
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Methyleneaniline, Trimer
CAS 100-62-9
Formula molecolare C7H7N
Quantità 100 g
Sinonimo n-methyleneaniline, benzenamine, n-methylene, methylenanilin, n-methylene aniline, n-methylideneaniline, methanimine, n-phenyl, benzenamine,n-methylene, methyleneaniline,trimer
InChI Key VULHYRAYXYTONQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=NC1=CC=CC=C1
IUPAC Name N-phenylmethanimine
Molecular Weight (g/mol) 105.14
PubChem CID 66014
Peso formulazione 315.42