Learn More
Methylenebis(thioacetic acid), 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11413677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413677 25 g 25g
11403677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11413677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18154.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2068-24-8
Formula molecolare C5H8O4S2
Molecular Weight (g/mol) 196.235
Numero MDL MFCD00021766
InChI Key CZEVAMMETWVBOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylenedithiodiacetic acid, methylenebisthioglycolic acid, acetic acid, 2,2'-methylenebis thio bis, acetic acid, methylenedithio di, 2,2'-methylenebis thio diacetic acid, methylenebis-thioglycollic acid, 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetic acid, 2-carboxymethyl thio methyl thio acetic acid, carboxymethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 74949
IUPAC Name 2-(carboxymethylsulfanylmethylsulfanyl)acetic acid
SMILES C(C(=O)O)SCSCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methylenebis(thioacetic acid)
Punto di fusione 127°C to 129°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 196.24
Percent Purity ≥97%