Learn More
Methylenediamine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30476807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476807 100 mg 100mg
30474583 1 g 1g
30473096 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30476807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM260227100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57166-92-4
Formula molecolare C H6 N2 . 2[H Cl]
Molecular Weight (g/mol) 118.99
Sinonimo Methylenediamine Bishydrochloride, Diaminomethane Dihydrochloride
IUPAC Name methanediamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NCN
Specifica
Materiale o nome chimico Methylenediamine Dihydrochloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/CH6N2.2ClH/c2-1-3;;/h1-3H2;2*1H