Learn More
Methylenediphosphonic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10562231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10562231 1 g Bottiglia in vetro 1g
15264684 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10562231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215070010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1984-15-2
Formula molecolare CH4Na2O6P2
Molecular Weight (g/mol) 219.96
Numero MDL MFCD00002139
InChI Key RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
PubChem CID 16124
ChEBI CHEBI:43945
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methylenediphosphonic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 200.0°C to 204.0°C
Colore Blue
Punti di ebollizione 82.0°C (6.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2[P(O)(OH)2]2
Quantità 1 g
Beilstein 01,IV,3071
Indice di Merck 15,5863
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name disodium hydrogen (hydrogen phosphonatomethyl)phosphonate
Peso formulazione 176
Percent Purity 98%
Forma fisica Moist Crystals or Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylenediphosphonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.