Learn More
Methyl pivaloylacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259033
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
55107-14-7
C8H14O3
158.2
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
99597
methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
55107-14-7
C8H14O3
158.2
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
99597
methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methyl pivaloylacetate
Colore Colorless
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 67.0°C to 70.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CCOCH2COOCH3
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.98
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl pivaloylacetate, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.