Learn More
Methylequinoxaline-6-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl quinoxaline-6-carboxylate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 188.19 |
| Percent Purity | 97% |