Learn More
Methylhydroquinone, TRC
Codice prodotto. 30480376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480376 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480376 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM31253550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylhydroquinone
CAS 95-71-6
Formula molecolare C7H8O2
Quantità 50 g
Sinonimo 2,5-Dihydroxytoluene, 2,5-Toluenediol, 2-Methyl-1,4-benzenediol, 2-Methyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Methyl-1,4-hydroquinone, 2-Methyl-p-hydroquinone, 2-Methylhydroquinone, 4-Hydroxy-2-methylphenol, M-HQ, Methyl 1,4-dihydroxybenzene, Methyl-p-hydroquinone, Methylhydroquinone, NSC 4962, THQ, Toluhydroquinone, Tolylhydroquinone, m-Methyl-hydroquinone, o-Methylhydroquinone, p-Toluhydroquinol, p-Toluhydroquinone, p-Toluquinol, 1,4-Dihydroxy-2-methylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1cc(O)ccc1O
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Peso formulazione 124.0524