Learn More
Methyllithium, 2.2M (6wt%) in diethyl ether with LiBr, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10547573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10547573 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10547383 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10547573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181298000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 917-54-4 | Molecular Formula: CH3Li | Molecular Weight: 21.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 917-54-4 , 60-29-7
Formula molecolare CH3Li
Molecular Weight (g/mol) 21.98
Numero MDL MFCD00008253
InChI Key DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
IUPAC Name lithium;carbanide
SMILES [Li]C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyllithium
Colore Colorless through Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 800 mL
Formula lineare CH3Li
Punto d'infiammabilità −28°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction
Peso formulazione 21.98
Percent Purity 97%
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.81
Densità 0.8100g/mL