Learn More
Methylmagnesium bromide, 3.2M solution in 2-MeTHF, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Methylmagnesium bromide |
| Colore | Brown |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | −11°C |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
| Formula lineare | CH3MgBr |
| IUPAC Name | bromo(methyl)magnesium |
| Peso formulazione | 119.24 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 34 to 36% |
Sicherheit und Handhabung
- Methylmagnesium bromide, 3.2M solution in 2-methyltetrahydrofuran
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.