Specifica
| Materiale o nome chimico | Methylmalonic acid |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 129.0°C to 136.0°C |
| Colore | White |
| Densità | 1.4500g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HO2CCH(CH3)CO2H |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methylmalonic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.