Learn More
Methylmalonic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16450999
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16450999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16450999 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103395
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Methylmalonic acid (Methylmalonate) is an indicator of Vitamin B-12 deficiency in cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico Methylmalonic acid
CAS 516-05-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H6O4
Quantità 1 g
Sinonimo Methylpropanedioic acid Methylmalonate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Peso formulazione 118.09
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only