Learn More
Methylmalonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30007322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007322 5 g 5g
30003582 1 g 1g
30005693 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007322 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3188605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 516-05-2
Formula molecolare C4 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Sinonimo Malonic acid, methyl- (6CI,8CI), Propanedioic acid, methyl- (9CI), 2-Methylpropanedioic acid, 1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-Methylmalonic acid, Isosuccinic acid, Methylmalonic acid, Methylpropanedioic acid, NSC 25201
IUPAC Name 2-methylpropanedioic acid
SMILES CC(C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methylmalonic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
Peso formulazione 118.0266
Percent Purity >95%