Learn More
Methylnadic Anhydride, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. p-8014569
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11741448 100 mL Pezzo
11751448 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11741448 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 2945201
Identificatori chimici
CAS 25134-21-8
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.19
InChI Key KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methy nadic anhydride mna, 3ar,4s,7r,7as-3a-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione, methylnadic anhydride, dsstox_cid_7844, dsstox_rid_78588, dsstox_gsid_27844, 3a-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione relative, 3abeta-methyl-3a,4,7,7abeta-tetrahydro-4beta,7beta-methanoisobenzofuran-1,3-dione
Specifica
Quantità 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylnadic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.