Learn More
Azurocidin/CAP37/HBP Antibody (B-K37), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604537 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604537 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604537 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314596F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Azurocidin/CAP37/HBP Monoclonal specifically detects Azurocidin/CAP37/HBP in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Azurocidin/CAP37/HBP
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone B-K37
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene AZAMP, AZU, azurocidin, azurocidin 1, CAP37Heparin-binding protein, cationic antimicrobial protein 37, HBPCationic antimicrobial protein CAP37, HUMAZUR, NAZC, neutrophil azurocidin
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human Azurocidin/Cap37/HBP
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 566
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus