Learn More
Methylphloroglucinol, TRC
Codice prodotto. 30481065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481065 1 g 1g
30465887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30481065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3267151G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-03-9
Formula molecolare C7 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Sinonimo 2-Methyl-1,3,5-benzenetriol, 2,4,6-Trihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3,5-benzenetriol, 2-Methylphloroglucinol, NSC 112934, NSC 72168, Toluene-2,4,6-triol
IUPAC Name 2-methylbenzene-1,3,5-triol
SMILES Cc1c(O)cc(O)cc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Methylphloroglucinol
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3,8-10H,1H3
Peso formulazione 140.0473