Learn More
R&D Systems™ Methylprednisolone
Codice prodotto. 30001617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001617 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001617 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4819/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.85€
    144.90€ / 50mg
    Risparmia 15.95€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Glucocorticoid receptor agonist
Glucocorticoid receptor (GR) agonist. Displays anti-inflammatory and antioxidant properties. Attenuates apoptosis in oligodendrocytes after injury stimuli. Upregulates expression of Bcl-xL via direct binding of the GR/STAT5 complex. Neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C22H30O5
Peso formulazione 374.47
Purezza >99%
Peso molecolare 374.48