Learn More
Methylprednisolone, MedChemExpress
Descrizione
Methylprednisolone is a synthetic corticosteroid with anti-inflammatory and immunomodulating properties. Methylprednisolone improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methylprednisolone |
| CAS | 83-43-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H30O5 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | U 7532 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (333.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C[C@]2(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@@](O)(C(CO)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C2=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 374.47 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only