Learn More
Methylpropyldichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11995911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995911 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11995911 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432880250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Methylpropyldichlorosilane
CAS 4518-94-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 125.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H10Cl2Si
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.03
Sinonimo methylpropyldichlorosilane, silane, dichloromethylpropyl, dichloromethylpropylsilane, n-propylmethyldichlorosilane, dichloro methyl propylsilane, dichloromethylpropyl-silan, n-propyl methyl dichlorosilane, dichloro methyl propyl silane, dichloro methyl propylsilane gc
InChI Key GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](C)(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro-methyl-propylsilane
Molecular Weight (g/mol) 157.12
PubChem CID 78275
Peso formulazione 157.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylpropyldichlorosilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.