Learn More
Methylsulfuric acid sodium salt, 99%, pract.
Codice prodotto. 10677454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677454 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10677454 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414901000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 512-42-5 | CH3NaO4S | 134.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 512-42-5
Formula molecolare CH3NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 134.08
Numero MDL MFCD00013457
InChI Key DZXBHDRHRFLQCJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium methyl sulfate, methylsulfuric acid sodium salt, methyl sodium sulfate, sodium methyl sulphate, sodium monomethylsulfate, unii-38w76yj3jn, sodium methylsulfate, methyl sulfate sodium salt, methyl sulfate, sodium salt, sulfuric acid, monomethyl ester, sodium salt
PubChem CID 2735086
IUPAC Name sodium;methyl sulfate
SMILES [Na+].COS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methylsulfuric acid sodium salt
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91°C to 94°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OSO3Na
Quantità 100 g
Indice di Merck 11, 8595
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 134.09
Percent Purity 99%
Grado Practical
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylsulfuric acid sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.