Learn More
(Methylthio)acetic acid, 98%
Codice prodotto. 11440737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440737 25 g 25g
11420737 1 g 1g
11430737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22531.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2444-37-3 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2444-37-3
Formula molecolare C3H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 106.139
Numero MDL MFCD00075444
InChI Key HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
IUPAC Name 2-methylsulfanylacetic acid
SMILES CSCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (Methylthio)acetic acid
Punto di fusione 13°C to 14°C
Densità 1.224
Punti di ebollizione 99°C to 100°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.495
Quantità 25 g
Beilstein 1740201
Peso formulazione 106.15
Percent Purity 98%