Learn More
(Methylthio)acetonitrile, 99%
Codice prodotto. 11352016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352016 100 g 100g
11332016 5 g 5g
11342016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11352016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03066.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 35120-10-6 | C3H5NS | 87.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35120-10-6
Formula molecolare C3H5NS
Molecular Weight (g/mol) 87.14
Numero MDL MFCD00001925
InChI Key ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylthio acetonitrile, methylthioacetonitrile, methylthio-acetonitrile, 2-methylsulfanyl acetonitrile, acetonitrile, methylthio, ch3sch2cn, acmc-1afh2, methylsulfanyl acetonitrile #, inchi=1/c3h5ns/c1-5-3-2-4/h3h2,1h
PubChem CID 99295
IUPAC Name 2-methylsulfanylacetonitrile
SMILES CSCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico (Methylthio)acetonitrile
Densità 1.052
Punti di ebollizione 166°C to 167°C
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Formula lineare CH3SCH2CN
Indice di rifrazione 1.482
Quantità 100 g
Beilstein 1738015
Peso formulazione 87.14
Percent Purity 99%