Learn More
Methylthiomethyl p-tolyl sulfone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484537
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15484537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31877.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59662-65-6
Formula molecolare C9H12O2S2
Molecular Weight (g/mol) 216.313
Numero MDL MFCD00010750
InChI Key XAARLLNXZJTFPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylthiomethyl p-tolyl sulfone, methyl tosylmethyl sulfane, mt-sulfone, methylmercaptomethyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfanylmethylsulfonyl benzene, 1-methyl-4-methylsulfanyl methanesulfonylbenzene, methylthiomethylp-tolylsulfone, acmc-209mf0, methyl thiomethyl p-tolylsulfone, xaarllnxzjtfpq-uhfffaoysa
PubChem CID 548421
IUPAC Name 1-methyl-4-(methylsulfanylmethylsulfonyl)benzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CSC
Specifica
Materiale o nome chimico Methylthiomethyl p-tolyl sulfone
Punto di fusione 77°C to 81°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 216.32
Percent Purity 99%