Learn More
Methylthiouracil, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474377
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474377 50 mg 50mg
16468346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16474377 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0513
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Methylthiouracil is an antithyroid agent. Methylthiouracil suppresses the production TNF-α and IL-6, and the activation of NF-κB and ERK1/2.
Specifica
Materiale o nome chimico Methylthiouracil
Forma fisica Solid
CAS 56-04-2
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H6N2OS
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo MTU
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (351.67 mM)
SMILES O=C(C=C(C)N1)NC1=S
Molecular Weight (g/mol) 142.18
Peso formulazione 142.18
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only