Learn More
Methyltin Trichloride, TRC
Codice prodotto. 30480227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480227 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480227 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3311302.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloromethylstannane
CAS 993-16-8
Formula molecolare C H3 Cl3 Sn
Quantità 2.5 g
Sinonimo Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin
InChI Formula InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES C[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name trichloro(methyl)stannane
Molecular Weight (g/mol) 240.1
Peso formulazione 239.8322