Learn More
Methyltrimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 10296240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10296240 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10338520 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10472431 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10351564 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10296240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250540050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1185-55-3
Formula molecolare C4H12O3Si
Molecular Weight (g/mol) 136.22
Numero MDL MFCD00008342
InChI Key BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC Name trimethoxy(methyl)silane
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyltrimethoxysilane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3Si(OCH3)3
Indice di rifrazione 1.3695 to 1.3715
Quantità 5 mL
Beilstein 04, 4203
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Viscosità 0.5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 136.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid